Learn More
Melford Hematoxylin
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
230.00€ - 549.00€
Especificaciones
CAS 517-28-2
Fórmula molecular C16H14O6-3H2O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30018325
Ver documentos
Melford
H12000-25.0
25 g
230.00€
25 g
30018324
Ver documentos
Melford
H12000-100.0
100 g
549.00€
100 g
Descripción
Descripción
Product usually ships within 24 hours. Research or further manufacturing use only, not for food or drug use.
  • CAS Number: 517-28-2
  • Molecular Formula: C16H14O6 3H2O
  • Molecular Weight: 356.3
Especificaciones
Especificaciones
517-28-2
C16H14O6-3H2O
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Melford Hematoxylin