Learn More
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo de hematocrito
Ahorre tiempo durante las aplicaciones de procesamiento clínico con el rotor de ángulo fijo, que permite el procesamiento de sangre específico para realizar hasta 24 separaciones capilares por ciclo.
Marca:  Thermo Scientific™ 75005733
1107.51 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15175243
  • 1165.80€ / cada uno
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Usar código promocional 24135 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
Ahorre tiempo durante las aplicaciones de procesamiento clínico con el rotor de ángulo fijo de hematocritos Thermo Scientific™, que permite el procesamiento de sangre específico para realizar hasta 24 separaciones capilares por ciclo.
Permite separaciones capilares de glóbulos rojos.
Se suministra gráfica de resultados.
Intercambio de rotores seguro y accionado por botón Auto-Lock en menos de 3 segundos que ofrece:
  • Sencilla instalación y extracción del rotor
  • Sin necesidad de utilizar herramientas
  • Sin complicados procedimientos de cambio del rotor
  • Acceso libre a la cámara para una mayor comodidad en la limpieza
  • Cambio rápido entre aplicaciones: de tubos cónicos a tubos para recogida de muestras de sangre, y de microtubos a microplacas; todo con la flexibilidad para evolucionar según cambien las necesidades de su laboratorio
Información para pedidos:
Incluye escala lineal. Los capilares de repuesto (75000923), el kit de sellado (75000964) y la escala lineal de repuesto (75000938) se venden por separado. Póngase en contacto con su representante de ventas para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Rotor de ángulo fijo de hematocritos
24 tubos capilares
13.300 rpm
1559
90°
Rotor de ángulo fijo
17.860 x g
85 mm
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall ST 8, Heraeus Megafuge 8 y SL 8
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Rotor de ángulo fijo de hematocrito > Rotor para hematocrito para su uso con las centrífugas Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 y SL 8