Learn More
Heidolph™ Paquete HEI-VAP Twin VAP, enchufe UE
El paquete Hei-VAP Twin VAP incluye un elevador de motor, control de bomba de vacío, enfriador y juego de tubos.
Marca: Heidolph™ 574-29300-00
20440.69 EUR hasta el 2025-12-20
Use el código promocional "24121" para aplicar la oferta.
Descripción
- 2 Hei-VAP Expert Control con elevador de motor y juego de vidrio vertical G3
- Bomba de vacío Rotavac Valve Control
- 2 válvulas de vacío
- Enfriador Hei-CHILL 1200
- 2 conjuntos de tubos
- Fluido térmico Kyro 30 (20 L)
- 2 válvulas antirretorno
- 2 unidades en Y
Especificaciones
Rotavapor con elevador motorizado | |
Enchufe europeo |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
Rebajas de fin de año en equipamiento
No te pierdas nuestras rebajas de fin de año: ahorra hasta un 50% en equipamiento e instrumentación de laboratorio de primera calidad.Promo Code: 24121Expires: 2025-12-20
New Offer Ahorra hasta un 50%