Learn More
Grant Instruments™ Termobloque para termoagitador de microplaca de pocillos profundos TS-DW
Admite una placa de pocillos profundos para termoagitador de pocillos profundos TS-DW
Marca:  Grant Instruments™ B-2SL
840.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15460474
  • 861.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Descripción
Bloque para una placa de pocillos profundos
  • Diseñado para adaptarse a las microplacas para una mejor transferencia de calor
  • Garantía de tres años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Termoagitador de microplacas TS-DW
Placa de pocillos profundos de 96/1200 µl Starlab™
Bloque
1200 μL
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Grant Instruments™ Termobloque para termoagitador de microplaca de pocillos profundos TS-DW >