Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de corriente para minicentrífuga
Alimenta la minicentrífuga Fisherbrand™ en varios países. El adaptador de alimentación Fisherbrand™ para minicentrífuga acepta cables de la UE, Reino Unido, CH y EE. UU.
Marca: Fisherbrand™ HS100501
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Proporciona una fuente de alimentación para la minicentrífuga Fisherbrand™
Especificaciones
Adaptador de corriente | |
Minicentrífuga Fisherbrand™ |
Título del producto
Fisherbrand™ Adaptador de corriente para minicentrífuga > Para su uso con: Minicentrífuga FB
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido