Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave 1073B Tyvek, con punto indicador de vapor
Sobre Tyvek que ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una barrera contra la contaminación microbiana después de la esterilización.
Marca: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB30X30
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Toda la construcción de Tyvek para resistencia y barrera microbiana
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Sellos de fábrica fuertes
- Cierre de sellado por calor
- Recomendado para la esterilización de equipos y componentes farmacéuticos
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
25,7 L | |
Sello térmico | |
Sí | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
Destiladores | |
<125°C | |
30 in | |
30 in | |
Autoclave Bag |
870 oz | |
COC | |
Blanco | |
Esterilización por vapor | |
Tyvek | |
Yes | |
121 °C (< 250 °F) | |
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 in) | |
76,2 cm | |
76,2 cm |
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave 1073B Tyvek, con punto indicador de vapor > Tamaño: 30 x 30 pulgadas; Capacidad: 870 oz
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido