Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave 1073B Tyvek, con punto indicador de vapor
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Sobre Tyvek que ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una barrera contra la contaminación microbiana después de la esterilización.
Marca:  Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB24X36
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17788357
  • 713.00€ / paquete de 50
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-07-2025
Descripción
  • Toda la construcción de Tyvek para resistencia y barrera microbiana
  • Diseñada para la esterilización por vapor
  • Sellos de fábrica fuertes
  • Cierre de sellado por calor
  • Recomendado para la esterilización de equipos y componentes farmacéuticos
  • Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
  • Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
None
Single-use
Tyvek
Yes
36 in.
24 in.
Autoclave Bag
COC
Blanco
Equipo farmacéutico
Non-sterile
61 x 91,4 cm (24 x 36 in)
91.4 cm
61 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave 1073B Tyvek, con punto indicador de vapor > 24 x 36 in