Learn More
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave 1073B Tyvek, con punto indicador de vapor
Sobre Tyvek que ofrece una alta transpirabilidad al mismo tiempo que proporciona una barrera contra la contaminación microbiana después de la esterilización.
Marca: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB32X32
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Toda la construcción de Tyvek para resistencia y barrera microbiana
- Diseñada para la esterilización por vapor
- Sellos de fábrica fuertes
- Cierre de sellado por calor
- Recomendado para la esterilización de equipos y componentes farmacéuticos
- Fabricados y envasados en un entorno de sala limpia ISO 6
- Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
29,3 L | |
Sellado automático | |
Sí | |
Tyvek | |
199 μm | |
Bolsa de plástico | |
<125°C | |
81 x 81 cm (32 x 32 in) | |
81.3 cm | |
81.3 cm |
992 oz | |
COC | |
Blanco | |
Equipo farmacéutico | |
No estéril | |
Sí | |
121 °C (< 250 °F) | |
7,8 mil | |
32 in. | |
32 in. | |
Autoclave Bag |
Título del producto
Keystone Cleanroom Products Sobre esterilizable en autoclave 1073B Tyvek, con punto indicador de vapor > Color: Blanco
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido