Learn More
Motic™ Soporte de cabezal (sin iluminación)
Adecuado para una gran variedad de cabezales de microscopio de la serie SMZ-161.
Marca: Motic™ 1101010100242
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
- Adecuada para microscopios SMZ-161
- SMZ-161-BP
- SMZ-161-BL
- SMZ-161-BLED
- SMZ-161-TP
- SMZ-161-TL
- SMZ-161-TLED
- Cabezal SMZ-161-BH
- Cabezal SMZ-161-BH (60°)
- Cabezal SMZ-161-TH
- Para poste de 25 mm de diámetro exterior
- Para cabezal de 76 mm de diámetro exterior
Especificaciones
Cabezal de microscopio | |
Para su uso con un poste de 25 mm de diámetro exterior, cabezal de 76 mm de diámetro exterior | |
Microscopios/cabezales de la serie SMZ-161 |