Learn More
Masterflex™ HDPE Y Connector
Diseñados para tolerancias ajustadas, estos accesorios se adaptan perfectamente a los tubos para garantizar un flujo suave y un ajuste adecuado.
Marca:  Masterflex™ 30614-09
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12394588
  • 44.70€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Descripción
  • Diseñados para tolerancias ajustadas
  • Fabricado con materiales puros
  • Muy buena resistencia química
  • Intervalo de temperatura: 5365°C
  • Esterilizar con óxido de etileno
Especificaciones
Especificaciones
4,76 mm
4,76mm
10 Paq.
Conector en Y
Polietileno de alta densidad (HPDE)
-53 °C
de 65 °C
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Masterflex™ HDPE Y Connector > Compatible con tubos: 4,76mm