Learn More
Huenersdorf™ Cuchara de HDPE
Use the Huenersdorf™ HDPE Scoop in the commercial sector, household and hobby.
Marca:  Huenersdorf™ 920703
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11722015
  • 63.15€ / paquete de 6
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Natural
  • Calidad pesada
  • Material de HDPE resistente.
  • Natural
  • Calidad pesada
  • Material de HDPE resistente.
Especificaciones
Especificaciones
Pala
6/paq.
Natural
HDPE
500 mL
310 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Huenersdorf™ Cuchara de HDPE > Capacidad: 500 ml; longitud: 310 mm