Learn More
VITLAB™ Cuchara dosificadora de HDPE
Utilice estos cucharones resistentes a la corrosión para aplicaciones del sector alimentario. Las cucharas de medición de HDPE VITLAB™ son más ligeras que el metal, no se doblan y presentan una buena resistencia química.
Marca:  VITLAB™ 40593
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10502322
  • 24.34€ / paquete de 6
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Descripción
  • Forma cónica con borde de relleno cónico
Especificaciones
Especificaciones
Cuchara medidora
Cónicos
Natural
HDPE
350 mL
Adecuado como pesaje
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
VITLAB™ Cuchara dosificadora de HDPE > Capacidad: 350mL