Learn More
VITLAB™ Cuchara dosificadora de HDPE
Utilice estos cucharones resistentes a la corrosión para aplicaciones del sector alimentario. Las cucharas de medición de HDPE VITLAB™ son más ligeras que el metal, no se doblan y presentan una buena resistencia química.
Marca: VITLAB™ 40093
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Forma cónica con borde de relleno cónico
Especificaciones
Cuchara medidora | |
Cónicos | |
Natural |
HDPE | |
15 mL | |
Adecuado como pesaje |
Título del producto
VITLAB™ Cuchara dosificadora de HDPE > Capacidad: 15mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido