Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de Alambre Recubierta en HDPE
La Gradilla de Alambre Fisherbrand™ recubierta en HDPE es durable para el transporte o manjejo de muestras. Es quimícamente resistente y adecuado para tubos y botellas de plástico cónicos, redondos o planos.
22.95€ - 43.50€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Color | Azul |
Admite | Tubos |
Material | Alambre con revestimiento de HDPE |
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Tamaño | Diámetro del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Tamaño | Diámetro del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16685834
|
Fisherbrand™
|
3 x 8 | 273 x 105 x 80 mm | 20-25 mm |
27.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16605844
|
Fisherbrand™
|
3 x 8 | 357 x 139 x 98 mm | 30-40 mm |
39.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16605834
|
Fisherbrand™
|
4 x 10 | 200 x 83 x 59 mm | 13-16 mm |
27.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16635834
|
Fisherbrand™
|
4 x 10 | 240 x 90 x 80 mm | 16-20 mm |
39.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16655834
|
Fisherbrand™
|
4 x 10 | 260 x 107 x 80 mm | 20-24 mm |
37.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16665834
|
Fisherbrand™
|
4 x 10 | 290 x 118 x 80 mm | 20-25 mm |
36.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16615834
|
Fisherbrand™
|
4 x 12 | 237 x 127 x 65 mm | 13-16 mm |
22.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16695834
|
Fisherbrand™
|
6 x 8 | 277 x 209 x 98 mm | 25-30 mm |
42.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16615844
|
Fisherbrand™
|
6 x 8 | 350 x 260 x 98 mm | 30-40 mm |
43.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16685824
|
Fisherbrand™
|
6 x 12 | 205 x 105 x 65 mm | 10-13 mm |
25.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16645834
|
Fisherbrand™
|
8 x 10 | 240 x 190 x 80 mm | 16-20 mm |
35.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16675834
|
Fisherbrand™
|
8 x 10 | 290 x 230 x 80 mm | 20-25 mm |
30.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16695824
|
Fisherbrand™
|
9 x 12 | 204 x 161 x 65 mm | 10-13 mm |
31.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16625834
|
Fisherbrand™
|
9 x 12 | 241 x 188 x 65 mm | 13-16 mm |
34.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Gradillas de alambre recubiertas en HDPE quimícamente resistente
- Gradillas se pueden utilizar entre temperaturas de -40°C a 121°C
- Sostiene todas las marcas y tipos de cónico, base redondo o plano, vidrio o plástico, tubos y/o botellas
- Pozos cuadrados y tres niveles de cubierta ayudan a mantener los tubos seguros
- Adapta tubos de 10-13 mm
- Autoclavable
- Soporte de fondo muesca
Especificaciones
Rack para tubos | |
Azul | |
Alambre con revestimiento de HDPE | |
1 |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos | |
No estéril |