Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de alambre con revestimiento de HDPE
Código de producto. 16605844 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Tamaño:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
260 x 107 x 80 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diámetro del pocillo (métrico):
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-24 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. matriz, red, conjunto Tamaño Diámetro del pocillo (métrico) Tamaño de la unidad
16605844 3 x 8 357 x 139 x 98 mm 30-40 mm cada uno
16685834 3 x 8 273 x 105 x 80 mm 20-25 mm cada uno
16605834 4 x 10 200 x 83 x 59 mm 13-16 mm cada uno
16635834 4 x 10 240 x 90 x 80 mm 16-20 mm cada uno
16655834 4 x 10 260 x 107 x 80 mm 20-24 mm cada uno
16665834 4 x 10 290 x 118 x 80 mm 20-25 mm cada uno
16615834 4 x 12 237 x 127 x 65 mm 13-16 mm cada uno
16695834 6 x 8 277 x 209 x 98 mm 25-30 mm cada uno
16615844 6 x 8 350 x 260 x 98 mm 30-40 mm cada uno
16685824 6 x 12 205 x 105 x 65 mm 10-13 mm cada uno
16645834 8 x 10 240 x 190 x 80 mm 16-20 mm cada uno
16675834 8 x 10 290 x 230 x 80 mm 20-25 mm cada uno
16695824 9 x 12 204 x 161 x 65 mm 10-13 mm cada uno
16625834 9 x 12 241 x 188 x 65 mm 13-16 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16605844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.70€
    17.01€ / paquete de 1
    Ahorro 2.69€
    13% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
La gradilla de alambre con revestimiento de HDPE es una gradilla duradera para el transporte o la manipulación de muestras. Resistente a productos químicos y apta para tubos y frascos de fondo cónico, redondeado o plano, o de plástico.
  • Gradillas de alambre con revestimiento de HDPE resistente a productos químicos
  • Las gradillas pueden utilizarse a temperaturas entre -40 °C y 121 °C
  • Compatible con todas las marcas y tipos de tubos de fondo cónico, redondeado o plano, vidrio o plástico, tubos y/o frascos
  • Los pocillos cuadrados y los tres niveles de cubierta ayudan a mantener los tubos seguros
  • Esterilizable en autoclave
  • Soporte de fondo ranurado
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos
Material Alambre recubierto de HDPE
Posiciones 1
Forma Esquinas redondeadas rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
N.º por caja 12
N.° por paquete 1
Tamaño 357 x 139 x 98 mm
Dimensiones (L x An) 357 x 139 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 357 x 139 x 98 mm
Longitud (métrico) 357 mm
Longitud (imperial) 14,10 in
Anchura (imperial) 5,50 in
Altura (imperial) 3,90 in
Diámetro del pocillo (métrico) 30-40 mm
Tipo de producto Gradilla de tubos
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 98 mm
matriz, red, conjunto 3 x 8
Anchura (métrico) 139 mm