Learn More
Fisherbrand™ Gradilla de alambre con revestimiento de HDPE
Código de producto. 16685834 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
matriz, red, conjunto:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Tamaño:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
260 x 107 x 80 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Diámetro del pocillo (métrico):
10-13 mm
13-16 mm
16-20 mm
20-24 mm
20-25 mm
25-30 mm
30-40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. matriz, red, conjunto Tamaño Diámetro del pocillo (métrico) unitSize
16685834 3 x 8 273 x 105 x 80 mm 20-25 mm cada uno
16605844 3 x 8 357 x 139 x 98 mm 30-40 mm cada uno
16605834 4 x 10 200 x 83 x 59 mm 13-16 mm cada uno
16635834 4 x 10 240 x 90 x 80 mm 16-20 mm cada uno
16655834 4 x 10 260 x 107 x 80 mm 20-24 mm cada uno
16665834 4 x 10 290 x 118 x 80 mm 20-25 mm cada uno
16615834 4 x 12 237 x 127 x 65 mm 13-16 mm cada uno
16695834 6 x 8 277 x 209 x 98 mm 25-30 mm cada uno
16615844 6 x 8 350 x 260 x 98 mm 30-40 mm cada uno
16685824 6 x 12 205 x 105 x 65 mm 10-13 mm cada uno
16645834 8 x 10 240 x 190 x 80 mm 16-20 mm cada uno
16675834 8 x 10 290 x 230 x 80 mm 20-25 mm cada uno
16695824 9 x 12 204 x 161 x 65 mm 10-13 mm cada uno
16625834 9 x 12 241 x 188 x 65 mm 13-16 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 16685834
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.85€
    7.98€ / paquete de 1
    Ahorro 0.87€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La gradilla de alambre con revestimiento de HDPE es una gradilla duradera para el transporte o la manipulación de muestras. Resistente a productos químicos y apta para tubos y frascos de fondo cónico, redondeado o plano, o de plástico.
  • Gradillas de alambre con revestimiento de HDPE resistente a productos químicos
  • Las gradillas pueden utilizarse a temperaturas entre -40 °C y 121 °C
  • Compatible con todas las marcas y tipos de tubos de fondo cónico, redondeado o plano, vidrio o plástico, tubos y/o frascos
  • Los pocillos cuadrados y los tres niveles de cubierta ayudan a mantener los tubos seguros
  • Esterilizable en autoclave
  • Soporte de fondo ranurado
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Azul
Admite Tubos
Material Alambre recubierto de HDPE
Posiciones 1
Forma Esquinas redondeadas rectangulares
Apilables Sí, cuando está vacía
Esterilidad No estéril
N.º por caja 24
N.° por paquete 1
Tamaño 273 x 105 x 80 mm
Dimensiones (L x An) 273 x 105 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 273 x 105 x 80 mm
Longitud (métrico) 273 mm
Longitud (imperial) 10,70 in
Anchura (imperial) 4,10 in
Altura (imperial) 3,20 in
Diámetro del pocillo (métrico) 20-25 mm
Tipo de producto Gradilla de tubos
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 80 mm
matriz, red, conjunto 3 x 8
Anchura (métrico) 105 mm