missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ HDL and LDL/VLDL Assay Kit (Colorimetric)
Assay Kit (Colorimetric)
Marca: Novus Biologicals™ KA1671
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción

Especificaciones
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
1 kit |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Novus Biologicals™ HDL and LDL/VLDL Assay Kit (Colorimetric) > 1 Kit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido