Learn More
HDDC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno | HDDC2 |
---|---|
Concentración | 0.33 mg/mL |
Aplicaciones | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816314
|
Proteintech
16632-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16806314
|
Proteintech
16632-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The function of this protein remains unknown.Especificaciones
HDDC2 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q3SXD3, Q7Z4H3 | |
361462, 51020, 69692 | |
HDDC2 Fusion Protein Ag9971 | |
Primary | |
-20°C | |
HDDC2 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C6orf74, CGI 130, HD domain containing 2, HD domain containing protein 2, HDDC2, NS5ATP2 | |
HDDC2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
HDDC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech