Learn More
Sartorius Hardware Package for Automatic Draft Shield
Activation of Motorized Draft Shield for Sartorius Cubis™ II ultra hi-resolution high-capacity micro balances.
Marca: Sartorius QAPP1002
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Activation of Motorized Draft Shield for Sartorius Cubis™ II Ultra Hi-Resolution High-Capacity Micro Balances
- Removable and easy-to-clean; designed for tool-free disassembly
- Material: glass
- Configurable on models with MCA or MCE Interface at time of purchase
- After purchase licensing only available for MCA models
Especificaciones
Cubis™ II High-Capacity Micro Balance | |
Software License |
Título del producto
Sartorius Hardware Package for Automatic Draft Shield > Type: Software License
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido