Learn More
3M™ Casco serie G2001 Dieléctrico 1000 v
El casco sin ventilación 3M™ serie G2001 con arnés de trinquete posee las mismas especificaciones que el casco G2000 estándar a las que suma el cumplimiento de la normativa de aislamiento eléctrico 440VAC y 1000VAC (EN 50365).
Marca: 3M™ 7000108203
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Un casco de seguridad con excelente ventilación, buen campo de visión y uno de los pocos cascos ligeros disponibles actualmente en el mercado.
- El disco sensor 3M™ Uvicator™ le indica cuando debe reemplazar su casco debido a una sobreexposición a la radiación UV.
- El borde extendido en la parte trasera del casco proporciona protección adicional para la zona de la nuca.
- Superficie plana para imprimir un logotipo, marca, etc.
- Cinta para sudor fácil de sustituir para mayor comodidad e higiene
- Aislamiento eléctrico de 1000 Vac.
Especificaciones
EN 50365 | |
Banda de cuero para el sudor | |
Casco | |
340 g |
Blanco | |
ABS estabilizado ante UV | |
De 54 a 62 cm | |
Sin ventilación |
Título del producto
3M™ Casco serie G2001 Dieléctrico 1000 v > Color: Blanco
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido