Learn More
Sartorius™ Handle
Marca:  Sartorius™ YAW51
312.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10367251
  • 320.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Asa
Pesas de 10 kg
1 unidad
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius™ Handle > Para su uso con pesas de 10 kg