Learn More
Hamilton™ Jeringas para GC modelo 7001 Gastight™ y Microliter™: Para ALS Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850
Diseñadas para su uso con muestreadores automáticos de cromatografía de gases (GC) y muestreadores automáticos de líquidos (ASL) Agilent 7673, 7683, 7693 y 6850
164.00€ - 226.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
---|---|
Diámetro interior (imperial) | 0,049 in |
Diámetro exterior (imperial) | 0,26 in |
Diámetro interior (métrico) | 1,24 mm |
Diámetro exterior (métrico) | 6,6 mm |
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Diámetro interior de la aguja (métrico) | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Diámetro interior de la aguja (métrico) | Diámetro exterior de la aguja (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12892073
|
Hamilton™
80175 |
26s G | 0,13 mm | 0,47 mm |
226.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10076564
|
Hamilton™
80176 |
23s G | 0,18 mm | 0,64 mm |
164.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos.
Terminación de jeringa
- Cubo estriado (KH): conjunto de émbolo/aguja extraíble, el cubo estriado se utiliza exclusivamente en las jeringas de la serie 7000.
- Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 23s, 26s
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,26 in | |
6,6 mm | |
1,71 in | |
Jeringa Microliter | |
239 °F | |
50 °F | |
AS | |
Unidad | |
Cono | |
Extraíble |
0,049 in | |
1,24 mm | |
1,7 in | |
43 mm | |
29,99 bar (6000 psi) | |
155 °C | |
7001 | |
10 °C | |
1 μl | |
Muestreador automático de líquidos Agilent 7673, 7683 y 6850, muestreadores automáticos de cromatografía de gases |