Learn More
Hamilton™ Jeringas extraíbles para muestreador automático Gastight™ para ALS GC Agilent 7670, 7671 y 7672
Código de producto. 11592265
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,046 cm
0,048 cm
Tipo de producto:
Jeringa para muestreador automático Gastight
Jeringa para muestreador automático Microliter
Presión máxima:
137,9 bar
68,9 bar
Modelo:
1701 N
701 RN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11592265
Marca: Hamilton™ 80011
Las jeringas están diseñadas para su uso con muestreadores automáticos de cromatografía de gases (GC) y muestreadores automáticos de líquidos (ASL) Agilent 7670, 7671 y 7672
Las jeringas de esta categoría son Microliter serie 700 o Gastight serie 1700. Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos. Las jeringas Gastight tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
  • Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton
  • El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa
  • Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas
  • Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja
  • Esterilizable en autoclave cuando se desmonta; la esterilización en autoclave repetida acortará la vida útil de la jeringa
  • Estilo de punta de aguja 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum
  • Calibre disponible: 26s
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior (imperial) 0,018 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,013 cm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,018 in
Diámetro exterior (imperial) 0,26 in
Diámetro interior (métrico) 0,046 cm
Diámetro exterior (métrico) 0,66 cm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,047 cm
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 1,71 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático Gastight
Presión máxima 68,9 bar
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1701 N
Número de punta de aguja 2
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático de líquidos Agilent 7670, 7671 y 7672, y muestreadores automáticos de cromatografía de gases
Tipo de conexión Extraíble