Learn More
Hamilton™ Agujas sin perforación afiladas Metal Hub de cono de metal (Luer Lock)
Las agujas con cono de metal (latón niquelado) se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL.Las agujas son de acero inoxidable 304 (sst.).La longitud estándar de la aguja es de 51 mm (2 pulg.).Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punto personalizados.
Marca: Hamilton™ 90022
Descripción
Las agujas con cono de metal (latón niquelado) se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL.Las agujas son de acero inoxidable 304 (sst.).La longitud estándar de la aguja es de 51 mm (2 pulg.).Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punto personalizados.
Terminaciones de jeringa compatibles con cono de metal
- Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 33-10
Seis agujas por paquete.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
22 G | |
0,028 in | |
0,72 mm | |
Aguja de repuesto | |
Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE |
Latón niquelado (cono), Acero inoxidable | |
0,016 in | |
0,41 mm | |
2 in | |
Afilada, biselada, curva |