Learn More
Hamilton™ Jeringas para el instrumento Gastight™ Series 1700/1000: Terminación de tipo AD
Las jeringas se han diseñado para encajar en o con diversos instrumentos, como MICROLAB™ 500 y MICROLAB 1000
101.00€ - 149.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) |
---|---|
Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
Temperatura máx. (imperial) | 122 °F |
Temperatura máxima | 50 °C |
Temperatura mín. (imperial) | 68 °F |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Presión máxima | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Presión máxima | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11557864
|
Hamilton™
201000 |
50 μl | 29,99 bar (1000 psi) | 1705 |
107.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10018422
|
Hamilton™
201050 |
100 μl | 29,99 bar (1000 psi) | 1710 |
132.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10268470
|
Hamilton™
201150 |
500 μl | 29,99 bar (700 psi) | 1750 |
101.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
13586540
|
Hamilton™
201100 |
250 μl | 29,99 bar (500 psi) | 1725 |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10440581
|
Hamilton™
201100 |
250 μl | 29,99 bar (500 psi) | 1725 |
104.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10688061
|
Hamilton™
201200 |
1 mL | 29,99 bar (200 psi) | 1001 |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10698061
|
Hamilton™
201250 |
2,5 ml | 29,99 bar (200 psi) | 1002 |
136.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10186560
|
Hamilton™
201300 |
5 mL | 29,99 bar (200 psi) | 1005 |
149.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite el muestreo de líquidos o gases.
- AccuDil™ (AD): esta terminación se ha diseñado para dispensadores/diluidores MICROLAB 1000
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) | |
122 °F | |
68 °F | |
Unidad | |
Dispensadores/diluidores Microlab 1000 |
Jeringa estanca a los gases | |
50 °C | |
No se incluye la aguja | |
AccuDil™ |