Learn More
Hamilton™ Jeringas para el instrumento Gastight™ Series 1700/1000: Terminación de tipo AD
Las jeringas se han diseñado para encajar en o con diversos instrumentos, como MICROLAB™ 500 y MICROLAB 1000
Marca: Hamilton™ 201150
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
Descripción
Tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
- AccuDil™ (AD): esta terminación está diseñada para su uso con diluidores y dispensadores MICROLAB 1000
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) | |
29,99 bar (700 psi) | |
50 °C | |
1750 | |
Unidad | |
AccuDil™ |
Jeringa estanca a los gases | |
122 °F | |
68 °F | |
No se incluye la aguja | |
500 μl | |
Dispensadores/diluidores Microlab 1000 |