Learn More
Hamilton™ Jeringas para el instrumento Gastight™ Series 1700/1000: Terminación de tipo AD
Código de producto. 10688061
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
5 mL
Presión máxima:
1000 psi
200 psi
500 psi
700 psi
Modelo:
1001
1002
1005
1705
1710
1725
1750
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Presión máxima Modelo unitSize
10688061 1 mL 200 psi 1001 cada uno
11557864 50 μl 1000 psi 1705 cada uno
10018422 100 μl 1000 psi 1710 cada uno
10268470 500 μl 700 psi 1750 1 PCS
10440581 250 μl 500 psi 1725 cada uno
13586540 250 μl 500 psi 1725 cada uno
10698061 2,5 ml 200 psi 1002 cada uno
10186560 5 mL 200 psi 1005 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10688061 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 201200
Ahorre hasta un 60 % en productos esenciales para las análisis por contrato
Usar código promocional 28025
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las jeringas se han diseñado para encajar en o con diversos instrumentos, como MICROLAB™ 500 y MICROLAB 1000
Tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
  • AccuDil™ (AD): esta terminación está diseñada para su uso con diluidores y
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 200 psi
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 68 °F
Modelo 1001
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 1 mL
Línea de productos AccuDil
Para utilizar con (equipo) Dispensadores/diluidores Microlab 1000