Learn More
Hamilton™ Jeringas para el instrumento Gastight™ Series 1700/1000: Terminación de tipo AD
Las jeringas se han diseñado para encajar en o con diversos instrumentos, como MICROLAB™ 500 y MICROLAB 1000
Marca:  Hamilton™ 201000
Detalles adicionales : Peso : 0.03500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11557864
  • 107.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
  • AccuDil™ (AD): esta terminación está diseñada para su uso con diluidores y dispensadores MICROLAB 1000
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
29,99 bar (1000 psi)
50 °C
1705
Unidad
AccuDil™
Jeringa estanca a los gases
122 °F
68 °F
No se incluye la aguja
50 μl
Dispensadores/diluidores Microlab 1000
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions