Learn More
Erlab™ Sensor de contaminación Halo Sense Smart
El sensor de contaminación Erlab™ Halo Sense Smart ofrece una filtración y una purificación del aire del laboratorio continuas.
Especificaciones
Longitud (métrico) Cable de 2 m
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Control continuo de la calidad del aire del laboratorio para una mayor seguridad del personal
  • Posibilidad de ahorro energético
  • La tecnología Smart informa en tiempo real sobre la contaminación del laboratorio
  • 181 × 181 × 67 mm
  • Instilación: Fijación mediante placa extraíble: pared, encimera, techo
  • Aplicación eGuard: Aplicación para el control remoto y la supervisión
  • Consumo de energía: 10 W
  • Interfaz: Comunicación de señal simple pulsada/sonora (se puede desactivar)
  • De 80 a 240 V, 50/60 Hz
  • Conectividad mediante puerto Ethernet (cable RJ45 incluido)
Especificaciones
Especificaciones
Cable de 2 m
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Erlab™ Sensor de contaminación Halo Sense Smart