Learn More
Agilent BioTek Espejo dicroico de tamaño medio
Espejo dicroico de tamaño medio, p. ej. 475-520, Em. 530-670
Marca: Agilent BioTek 7138525
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Espejo dicroico de tamaño medio, p. ej. 475-520, Em. 530-670
- Para su uso con Cytation 5, Synergy H1 y Synergy LX
Especificaciones
Espejo dicroico de tamaño medio | |
Lectores multimodo Cytation 3, Cytation 5, Synergy 2, Synergy H1 | |
Ex. 475-520 nm, Em. 530-670 nm | |
Ej.: 475-520 nm, Em. 530-670 nm |
Título del producto
Agilent BioTek Espejo dicroico de tamaño medio > Longitud de onda: Ej.: 475-520 nm, Em. 530-670 nm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido