Learn More
Patrón de hafnio para ICP, 1000 μg/ml en HCI al 2 %, grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
87.05€ - 153.00€
CAS | 7440-58-6, 7647-01-0, 7732-18-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Hf |
Peso molecular (g/mol) | 178.49 |
Número MDL | MFCD00011032 |
Clave InChI | VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 23986 |
ChEBI | CHEBI:33343 |
Nombre IUPAC | hafnio |
SMILES | [Hf] |
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10617704
|
SPEX Certiprep
PLHF1-2Y |
125 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
87.05€
125 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10020432
|
SPEX Certiprep
PLHF1-2X |
500 mL | Frasco de LDPE lixiviación triple |
153.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Hf | 1000 μ g/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
7440-58-6, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
178.49 | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:33343 | |
[Hf] |
Hf | |
MFCD00011032 | |
23986 | |
hafnio |
Especificaciones
Hafnium Standard | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 39 elements at ppb levels. | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
Hf | |
AA, ICP | |
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N | |
[Hf] | |
2% HCl | |
23986 | |
Assurance |
7440-58-6, 7647-01-0, 7732-18-5 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
0.1, 2.0, 97.9 | |
MFCD00011032 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
Certified Reference Material | |
hafnio | |
178.49 | |
CHEBI:33343 | |
Matriz Concentración Cat.cat. 2-5 % HCl 1000 μg/ml PLHF1-2Y, -2X 10 000 PLHF1-3Y |
Seguridad y manipulación
Danger: Causes severe skin burns and eye damage Do not breathe dusts or mists. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a poison center/doctor. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
missing translation for 'dotInformation' : Voltaje peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Product intended for laboratory use only