Learn More
Óxido de dicloruro de hafnio octahidrato, polvo blanco, > 98 % (base metálica excepto Zr), Thermo Scientific Chemicals
Para la síntesis de óxido de hafnio(IV)
83.70€ - 954.00€
CAS 14456-34-9
Fórmula molecular Cl2H16HfO9
Peso molecular (g/mol) 409.51
Número MDL MFCD00150417
Clave InChI FXQGUVLIMYOGDZ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo hafnium iv dichloride oxide octahydrate 98+%-hf zr
PubChem CID 131675691
Nombre IUPAC hafnio;dicloruro;nonahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.Cl[Hf](Cl)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11301888
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011833.14
25 g
83.70€
25 g
11311888
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011833.22
100 g
259.00€
100 g
11321888
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011833.36
500 g
954.00€
500 g
Descripción
Descripción
Hafnium dichloride oxide octahydrate is used in the synthesis of hafnium(IV) oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:8; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 237-345-3
missing translation for 'rtecsNumber' : MG4800000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Óxido de dicloruro de hafnio octahidrato, polvo blanco, > 98 % (base metálica excepto Zr), Thermo Scientific Chemicals