Learn More
H-B Instrument™ Termómetro calibrado FRIO-Temp™ con relleno de tolueno
Termómetro calibrado con revestimiento de seguridad de fluoropolímero PFA
Marca: H-B Instrument™ B60200-0500
Descripción
Con relleno de tolueno y frasco relleno de gránulos de vidrio, diseñado para su uso en ultracongeladores.
Este termómetro se suministra con un informe de calibración detallado y está certificado y es trazable al NIST y DAkkS.
- Tipo:calibrado; certificado a 0,1 de la división más pequeña
- Recubrimiento:Revestimiento de fluoropolímero para mayor seguridad
- Relleno del termómetro: tolueno
- Relleno del frasco:Gránulos de vidrio
- Divisiones:1
- Exactitud:1 °C, 2° de -1 a -40 °C; 2,5 °C por debajo de -40 °C
- Punto de certificación:de -40 °C
- Serializados individualmente
Especificaciones
Certificaciones ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DAkkS y FRIO-Temp™ | |
5,7 in | |
Vidrio | |
125 °C | |
De -90 °C a +125 °C |
Congelador, refrigerador, incubadora y hornos para verificar la temperatura de las muestras | |
145 mm | |
tolueno | |
−90 °C | |
2 °C de -1 °C a -40 °C, 2,5 °C por debajo de -40 °C |