Learn More
SP Bel-Art™ Termómetro de verificación de incubadora H-B Durac Plus; de 10 °C a 45 °C
Estos termómetros de verificación de incubadoras H-B Durac Plus son termómetros sin mercurio, trazables al NIST y cubren intervalos de 10 °C a 50 °C.
Marca: SP Bel-Art™ B60600-0900
Descripción
- Verifique la temperatura de la muestra en las incubadoras
- Gracias al frasco lleno (incluido) que imita la muestra, se puede llevar a cabo una lectura exacta de temperatura sin contaminar la muestra
- Inserte el termómetro en el frasco y colóquelo cerca de las muestras para obtener resultados óptimos
- Los termómetros contienen líquido orgánico o líquido Enviro-Safe™ certificado EnviroKleen™; cuentan con marcas fusionadas permanentemente y vidrio sin plomo
- El revestimiento de PFA en algunos termómetros contienen el vidrio y líquido de forma segura en caso de rotura
- Fabricados y probados por el equipo de control de calidad de EE. UU.; serializados individualmente
- Incluye una declaración de precisión y trazabilidad en varios idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, portugués y español)
- Si necesita un informe de calibración de termómetro individual, dispone de hidrómetros calibrados en fábrica o servicios de calibración personalizados
Especificaciones
Gránulos de vidrio | |
4,9 in | |
4,9 in | |
Líquido orgánico | |
De 10 °C a 45 °C |
30 mL | |
125 mm | |
125 mm | |
Termómetro | |
± 0,5 °C |
Seguridad y manipulación
- H-B DURAC PLUS INCUBATOR VERIFICATION THERMOMETER;
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: acetone