Learn More
Robu™ Junta de goma Guko
Lajunta de goma Robu Guko™ es una junta cónica adecuada para su uso con embudos de filtración.
25.65€ - 37.95€
Especificaciones
Descripción | Junta simple |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Embudo |
Material | Caucho |
Forma | Cónicos |
Tipo | Junta |
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16883036
|
Robu™
21856 |
64 mm |
25.65€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16803046
|
Robu™
21858 |
85 mm |
37.95€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Guko
- Individual
- Junta cónica
- Adecuado para embudos de filtración
Especificaciones
Junta simple | |
Caucho | |
Junta |
Embudo | |
Cónicos |