Learn More
Robu™ Junta de goma Guko
Lajunta de goma Robu Guko™ es una junta cónica adecuada para su uso con embudos de filtración.
Marca: Robu™ 21856
Detalles adicionales : Peso : 0.17580kg
Descripción
- Guko
- Individual
- Junta cónica
- Adecuado para embudos de filtración
Especificaciones
Junta simple | |
Caucho | |
Junta | |
48 mm exterior, 32 mm interior |
Embudo | |
Cónicos | |
35 mm | |
64 mm |