Learn More
Robu™ Junta de goma Guko
Lajunta de goma Robu Guko™ es una junta cónica adecuada para su uso con embudos de filtración.
Marca: Robu™ 21858
Detalles adicionales : Peso : 0.34200kg
Description
- Guko
- Individual
- Junta cónica
- Adecuado para embudos de filtración
Specifications
Junta simple | |
Caucho | |
Junta | |
65 mm exterior, 52 mm interior |
Embudo | |
Cónicos | |
40 mm | |
85 mm |