Learn More
Thermo Scientific™ GTP-Binding Protein Fragment, G alpha
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Método de purificación | HPLC |
Contenido y almacenamiento | -30°C to -10°C |
Formato | Solid |
Peso molecular | 1622.90 |
Tipo de producto | GTP-Binding Protein Fragment, G alpha |
Cantidad | 1 mg |
Estado normativo | RUO - research use only |
Secuencia | Cys-Gly-Ala-Gly-Glu-Ser-Gly-Lys-Ser-Thr-Ile-Val-Lys-Gln-Met-Lys |
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific™ GTP-Binding Protein Fragment, G alpha >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido