missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tampón de fosfato verde de pH 7 para uso en laboratorio y mediciones de pH, Chem-Lab
Marca: Chem Lab CL03.0704.9010
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Phosphate buffer | |
100°C | |
Reference standards acc. NIST SRM 189c, 188, 185i, 186Ig, 186IIg, 187e | |
Para uso en laboratorio, mediciones de pH | |
Líquido | |
Polietileno | |
Laboratorio |
0°C | |
Verde | |
1 g/mL | |
7 | |
10 mL | |
Traceable to SRM from NIST, Reference standards acc. NIST SRM 189c, 188, 185i, 186lg, 186llg, 187e |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Tampón de fosfato verde de pH 7 para uso en laboratorio y mediciones de pH, Chem-Lab > Tampón de fosfato verde de pH 7 para uso en laboratorio y mediciones de pH, 10 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido