Learn More
Polvo de grafito, sintético, malla - 20 + 100, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11305077
Polvo de grafito, sintético, malla - 20 + 100, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305077
250 g, 250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11305077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040769.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Graphite powder is basically used for casting, polishing purposes and molding. It is also used in pigments, anodes arc-lamp carbons, coating cathode ray tubes and moderator in nuclear piles. It is used in the preparation of single sheet graphene nanoflakes and graphite based magneto rheological elastomers. It is also employed as a free standing film like cantilever sensor in piezoelectric device and additionally used as a catalyst for wet peroxide oxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7782-42-5
Fórmula molecular C
Peso molecular (g/mol) 12.01
Número MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Nombre IUPAC carbón
SMILES [C]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite powder
Nombre de nota Synthetic
Color Negro
Tamaño de malla −20+100 Mesh
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Polvo
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteT01K019 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/08/2024 Catalog Number040769.30,040769.A1
Número de loteZ31H003 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number040769.30,040769.A1
Número de loteD30M08 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040769.30,040769.A1
Número de loteK29K12 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Catalog Number040769.30,040769.A1
Número de loteE27X031 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/11/2021 Catalog Number040769.30,040769.A1
compliance-icons
Nombre del producto
  • Graphite powder, synthetic
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Graphite
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de grafito, sintético, malla - 20 + 100, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >