Learn More
Munktell Filtrak™ Grade MK 360 Micro-Quartz Fiber Filters
Useful for the analysis of acidic gases with the exception of hydrofluoric acid.
Marca: Munktell Filtrak™ 420001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Useful for testing hot “stack” gases as the quartz filters can withstand temperatures up to 900°C
- Used when the highest purity media is required
- Excellent filtration properties and minimal traces of metals and minerals
- Dimensionally stable
- Used in PM 10 testing according to EPA ambient air monitoring, DIN EN ISO 23210 and DIN EN 14902: 2005
- Basis weight of 85 g/m²
- Pressure drop of 51.5 mbar
- Penetration of less than 0.05%
- Provided in packs of 25
Especificaciones
Efficiency of 99.95% | |
Microfibra de cuarzo | |
MK 360 | |
900 °C | |
90 mm |
Disco | |
Air testing | |
25/Pk. | |
Filtro |
Título del producto
Munktell Filtrak™ Grade MK 360 Micro-Quartz Fiber Filters > Diámetro: 90 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido