Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de superficie crepada de grado 6 S/N
Se utiliza para fines analíticos y técnicos.
Marca: Sartorius™ FT-2-314-580580
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Caudal rápido gracias a su estructura
- Fabricados con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
- Contenido de ceniza entre un 0,1 y un 0,15 %
- Con resistencia a la humedad
Especificaciones
Lámina | |
12 μm/s | |
6 S/N | |
0,55 mm | |
580 x 580 mm (Al x An) | |
580 mm |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
Para la filtración rápida de precipitados relativamente gruesos; debido a su estructura crepe, proporcionan una mayor área de filtración que el papel de filtro suave | |
100/paq. | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
580 mm |
Título del producto
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cualitativo de superficie crepada de grado 6 S/N > Dimensiones: 580 x 580 mm (Pr. x An.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido