Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles crepados para análisis cualitativos y técnicos, grado 6S/N, plegados
Papeles crepados para análisis cualitativos y técnicos Sartorius Stedim Biotech™ grado 6 S/N, plegados son adecuados para fines analíticos y técnicos y ofrecen un caudal rápido debido a su estructura.
230.00€ - 418.00€
Especificaciones
Peso base | 145 g/m2 |
---|---|
Formato | Plegado |
Material | Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) |
Particle Retention | 6-14 μm |
Velocidad de filtración | De 12 s |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15992990
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-125 |
125 mm | 100/paq. |
230.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15903000
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-185 |
185 mm | 100/paq. |
235.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15913000
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-240 |
240 mm | 100/paq. |
249.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15923000
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-320 |
320 mm | 100/paq. |
306.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15933000
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-4-314-500 |
500 mm | 50/paq. |
418.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con > 95% de contenido de alfa-celulosa
- Contenido de cenizas entre el 0,1 y el 0,15%
- Filtrado medio rápido
- Con resistencia a la humedad
- Envasado a granel, no estéril
Especificaciones
145 g/m2 | |
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) | |
De 12 s | |
0,55 mm |
Plegado | |
6-14 μm | |
6 S/N | |
Papel filtro para análisis cualitativo |