Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles crepados para análisis cualitativos y técnicos, grado 6 S/N, plegados
Código de producto. 15992990 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
125 mm
185 mm
240 mm
320 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
15992990 125 mm paquete de 100
15903000 185 mm paquete de 100
15913000 240 mm paquete de 100
15923000 320 mm paquete de 100
15933000 500 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15992990 Proveedor Sartorius Stedim Biotech™ N.º de proveedor FT4314125
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Papeles crepados para análisis cualitativos y técnicos Sartorius Stedim Biotech™ grado 6 S/N, plegados, son adecuados para fines analíticos y técnicos y ofrecen un caudal rápido debido a su estructura.
  • Fabricado con pulpa refinada y linters de algodón con > 95% alfa-celulosa
  • Contenido de cenizas entre el 0,1 y el 0,15 %
  • Filtrado medio rápido
  • Con resistencia a la humedad
  • Envasado a granel, no estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Peso base 145 g/m2
Formato Plegado
Material Línters de algodón, pulpa refinada
Particle Retention 6-14 μm
Velocidad de filtración De 12 s
Grado 6 S/N
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 0,55 mm
Tipo Papel filtro para análisis cualitativo
Diámetro (métrico) 125 mm