Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Papeles crepados para análisis cualitativos y técnicos, grado 6S/N, plegados
Papeles crepados para análisis cualitativos y técnicos Sartorius Stedim Biotech™ grado 6 S/N, plegados son adecuados para fines analíticos y técnicos y ofrecen un caudal rápido debido a su estructura.
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ FT-4-314-240
Additional Details : Peso : 0.75000kg
Description
- Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con >95 % de alfa-celulosa
- Contenido de cenizas entre el 0,1 y el 0,15%
- Filtrado medio rápido
- Con resistencia a la humedad
- Envasado a granel, no estéril
Specifications
145 g/m2 | |
Línteres de algodón y pulpa refinada (> 95 % de alfacelulosa) | |
De 12 s | |
100/paq. | |
Papel filtro para análisis cualitativo |
Plegado | |
6-14 μm | |
6 S/N | |
0,55 mm | |
240 mm |