Learn More
Sartorius™ Papeles separadores de fases impregnados en silicona de grado 480
Impregnado con silicona estabilizada que hace que sea hidrófobo. Los papeles separadores de fases impregnados con silicona de grado 480 Sartorius™ eliminan la necesidad de usar embudos de separación.
24.50€ - 89.50€
Especificaciones
Formato | Rodee con un círculo |
---|---|
Material | Impregnación de silicona |
Para utilizar con (aplicación) | El papel especial separa la fase acuosa de la fase orgánica |
Grado | 480 |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10049650
|
Sartorius™
FT-3-602-110 |
110 mm |
35.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10039520
|
Sartorius™
FT-3-602-185 |
185 mm |
89.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
10223241
|
Sartorius™
FT-3-602-090 |
90 mm |
24.50€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
- Retiene el agua, lo que permite el paso de los disolventes
- El flujo se detiene automáticamente cuando ha pasado todo el disolvente
Aplicaciones:
- Filtración de disolventes orgánicos que se han contaminado con agua para separar la fase acuosa de la orgánica
- Filtración de disolventes de extracción en laboratorios médicos o clínicos
- Separación de emulsiones que se forman durante la extracción de soluciones acuosas de planta o de fármacos
Especificaciones
Rodee con un círculo | |
El papel especial separa la fase acuosa de la fase orgánica | |
100/paq. | |
Papel filtro para análisis cualitativo |
Impregnación de silicona | |
480 | |
0,19 mm |