Learn More
Sartorius™ Discos suaves de papel de filtro, grado 3-HW Código de producto.: 10357261
En stock
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Sartorius™ Discos suaves de papel de filtro, grado 3-HW
Código de producto. p-8001487 Tienda Sartorius Productos
100 mm, paquete de 100
Click to view available options
Diámetro (métrico):
15 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
80 mm
85 mm
90 mm
95 mm
100 mm
110 mm
120 mm
125 mm
150 mm
185 mm
240 mm
270 mm
320 mm
385 mm
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. 10357261
Marca: Sartorius™ FT3303100
Pruebas agrocientíficas
Usar código promocional 24136 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Se utilizan para análisis de rutina cualitativos y aplicaciones técnicas. Los discos suaves de papel de filtro Sartorius™, grado 3-HW se pueden utilizar para la filtración a presión y en vacío. Los filtros de agua ultra pura están disponibles en formato de disco de filtro en una amplia variedad de diámetros.
Estos discos de papel de filtro de superficie suave se utilizan para análisis rutinario y cualitativo, como la aclaración y la determinación de sustancias. Los discos cuentan con un orificio central para aplicaciones técnicas. Los filtros son resistentes a la humedad por lo que son aptos para filtración en vacío o presión.
  • Fabricado con pulpa refinada y línters de algodón con un contenido de α-celulosa de más del 95 %
  • Papel de filtro puro y técnico con un contenido de ceniza del 0,1 al 0,15 %
  • Los filtros de grado 3-HW disponen de las siguientes características:
    • Poros de calibre de medio a ancho para una velocidad de filtración moderadamente rápida
    • Resistencia al estallido en húmedo de 15 kPa
    • Peso base de 65 g/m2
  • No estériles y en embalaje a granel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Rodee con un círculo
Material Pulpa refinada y línteres de algodón
Particle Retention De 8 a 12 μm
Velocidad de filtración 20 μm/s
Para utilizar con (aplicación) Para análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas
Grado 3HW
Cantidad 100/paq.
Grosor (métrico) 0,14 mm
Tipo Cualitativo, técnico, suave
Diámetro (métrico) 100 mm
Título del producto
Sartorius™ Discos suaves de papel de filtro, grado 3-HW >