Learn More
Sartorius™ Papel de filtro para análisis cualitativo y técnico, grado: 3 m/N
Para la aclaración de líquidos transparentes o teñidos
11.80€ - 261.00€
Especificaciones
Material | Pulpa refinada y línteres de algodón |
---|---|
Velocidad de filtración | 30 μm/s |
Para utilizar con (aplicación) | Para análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas |
Grado | 3 m/N |
Cantidad | 100/paq. |
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11731245
|
Sartorius™
FT-3-305-110 |
Rodee con un círculo | 110 mm |
11.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10466171
|
Sartorius™
FT-3-305-125 |
Rodee con un círculo | 125 mm |
11.80€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11786205
|
Sartorius™
FT-4-305-125 |
Disco plegado | 125 mm |
43.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10758202
|
Sartorius™
FT-3-305-150 |
Rodee con un círculo | 150 mm |
16.70€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11796205
|
Sartorius™
FT-4-305-150 |
Disco plegado | 150 mm |
43.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 23-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10144281
|
Sartorius™
FT-3-305-185 |
Rodee con un círculo | 185 mm |
21.60€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10337641
|
Sartorius™
FT-4-305-185 |
Disco plegado | 185 mm |
43.40€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11771245
|
Sartorius™
FT-3-305-240 |
Rodee con un círculo | 240 mm |
36.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10188961
|
Sartorius™
FT-4-305-240 |
Disco plegado | 240 mm |
73.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10205471
|
Sartorius™
FT-3-305-270 |
Rodee con un círculo | 270 mm |
44.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11756215
|
Sartorius™
FT-4-305-385 |
Disco plegado | 385 mm |
261.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Papeles filtro para análisis rutinarios, como la aclaración y determinación de sustancias
- Discos con un orificio central para aplicaciones técnicas
- Fabricadas con pulpa refinada y línters de algodón con > 95 % de contenido de α-celulosa
- Se suministran en discos y filtros plegados
- Superficie lisa
- Con resistencia a la humedad
Especificaciones
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
Para análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas | |
100/paq. | |
Papel filtro para análisis cualitativo |
30 μm/s | |
3 m/N | |
0,14 mm |