Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro multiuso de celulosa de grado 122
Velocidad de filtración muy rápida. El papel de filtro de uso general de celulosa de grado 122 Fisherbrand™ se utiliza para todos los trabajos generales de laboratorio.
3.55€ - 139.00€
Especificaciones
Material Celulosa
Particle Retention 17 to 30 μm
Tamaño de poro 17-30 μm
Grado 122
Grosor (métrico) 0.17 mm
Ver más especificaciones
Productos 22
Código de producto Marca Formato Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formato Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11795205
Ver documentos
Fisherbrand™
0122P00032
Disco plegado 110mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15525699
Ver documentos
Fisherbrand™
ST62P0150
Disco plegado 150mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11788742
Ver documentos
Fisherbrand™
0122P00023
Disco plegado 130 mm
16.30€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
15535699
Ver documentos
Fisherbrand™
ST62P0190
Disco plegado 190mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11758752
Ver documentos
Fisherbrand™
0122P00028
Disco plegado 400mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11768752
Ver documentos
Fisherbrand™
0122P00030
Disco plegado 500mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11775205
Ver documentos
Fisherbrand™
0122P00029
Disco plegado 450mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11705215
Ver documentos
Fisherbrand™
0122P00033
Disco plegado 650 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11778752
Ver documentos
Fisherbrand™
0122P00021
Disco plegado 70mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11812723
Ver documentos
Fisherbrand™
0122A00008
Disco 125mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11715205
Ver documentos
Fisherbrand™
0122A00007
Disco 110mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11708752
Ver documentos
Fisherbrand™
0122A00009
Disco 130 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11758742
Ver documentos
Fisherbrand™
0122A00012
Disco 190 mm
10.55€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
11725205
Ver documentos
Fisherbrand™
0122A00011
Disco 185mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11735205
Ver documentos
Fisherbrand™
0122A00013
Disco 210mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11765205
Ver documentos
Fisherbrand™
0122A00020
Disco 240mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11788752
Ver documentos
Fisherbrand™
0122A00015
Disco 330 mm
17.50€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Añadir a la cesta
11738553
Ver documentos
Fisherbrand™
0122A00016
Disco 400mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11715905
Ver documentos
Fisherbrand™
0122A00018
Disco 500mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11795195
Ver documentos
Fisherbrand™
0122A00002
Disco 45mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11705205
Ver documentos
Fisherbrand™
0122A00003
Disco 55mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15565689
Ver documentos
Fisherbrand™
ST62A0070
Disco 70mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Velocidad de filtración muy rápida
  • Se utiliza para trabajos generales, hospitales, laboratorios de investigación
Aplicaciones:
  • Sectores química, farmacéutico, de productos cosméticos, de alimentos y bebidas
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Celulosa
    17-30 μm
    0.17 mm
    17 to 30 μm
    122
    Documentos
    Product Certifications
    Título del producto
    Fisherbrand™ Papel de filtro multiuso de celulosa de grado 122