Learn More
Grace™ VisionHT™ Solvent Miser C18 High-Load HPLC Columns, 3μm Particle Size
Especificaciones
Formato de columna | Solvent Miser |
---|---|
Para utilizar con | General Purpose for Broad Range of Compounds. Classic Selectivity, High Capacity for Hydrophobic Compounds |
pH | De 1 a 10 |
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 220 m²/g |
Especificaciones
Solvent Miser | |
De 1 a 10 | |
220 m²/g | |
C18-HL | |
11% | |
Sí | |
HPLC Column |
General Purpose for Broad Range of Compounds. Classic Selectivity, High Capacity for Hydrophobic Compounds | |
120 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
HPLC |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Grace™ VisionHT™ Solvent Miser C18 High-Load HPLC Columns, 3μm Particle Size